5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11978-1G OR11978-5G
APOSOR11978-1GEA 0 EUR
APOSOR11978-1G APOSOR11978-5G
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375032
Núm. CAS: 22353-52-2