5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1220-5G
APOSOR1220-5GEA 119 EUR
APOSOR1220-5G
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole 96%
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,026 g/mol
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659905
Núm. CAS: 24134-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III