{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzylamine, 4-[4-(Aminomethyl)phenoxy]tetrahydro-2H-pyran
OR12223-250MG
APOSOR12223-250MGEA 48 EUR
APOSOR12223-250MG
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine 97%
{4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]phenyl}methylamine
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,269 g/mol
Pto. de fusión: 41,5…43.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064967
Núm. CAS: 864266-61-5
UN: 3259
ADR: 8,III