3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[3-(Phenoxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR12237-1G OR12237-250MG
APOSOR12237-1GEA 464 EUR
APOSOR12237-1G APOSOR12237-250MG
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
3-(Phenoxymethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₉H₂₃BO₃
Pto. de fusión: 76,5…77.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09065022
Núm. CAS: 912569-68-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III