Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 371 EUR
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formula: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
MW: 240.227 g/mol
Pto. de fusión: 337…348.5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09064954
Núm. CAS: 915707-44-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III