2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Pyrimidin-2-yl)phenyl isocyanate, 2-(4-Isocyanatophenyl)-1,3-diazine
OR12304-1G OR12304-250MG
APOSOR12304-1GEA 285 EUR
APOSOR12304-1G APOSOR12304-250MG
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
When melted, may contain small amount of sediment
Formula: C₁₁H₇N₃O
MW: 197,193 g/mol
Pto. de fusión: 85…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09702380
Núm. CAS: 216059-84-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III