2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole, [4-(Bromoacetyl)-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl]benzene, 4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR1233-1G OR1233-5G
APOSOR1233-1GEA 58 EUR
APOSOR1233-1G APOSOR1233-5G
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₂H₁₀BrNO₂
MW: 280,117 g/mol
Pto. de fusión: 46…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173902
Núm. CAS: 104777-39-1