3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G
OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA
174
EUR
APOSOR12369-1G
APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formula:
C₂₂H₁₇NO₅ MW: 375,374 g/mol Pto. de fusión: 234…237 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682203 Núm. CAS: 176442-21-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |