3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12382-1G OR12382-250MG
APOSOR12382-1GEA 0 EUR
APOSOR12382-1G APOSOR12382-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline 95%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702400
Núm. CAS: 910037-08-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III