4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12413-1G OR12413-250MG
APOSOR12413-1GEA 694 EUR
APOSOR12413-1G APOSOR12413-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzylamine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817489
Núm. CAS: 885466-44-4
UN: 3259
ADR: 8,III