Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)quinazoline, 4-Hydroxy-7-(methoxycarbonyl)-1,3-benzodiazine
OR12426-1G
APOSOR12426-1GEA 72.5 EUR
APOSOR12426-1G
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate 97%
Methyl 4-hydroxyquinazoline-7-carboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
MW: 204,182 g/mol
Pto. de fusión: 252…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00681283
Núm. CAS: 313535-84-1