3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 EUR
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂S
MW: 256,709 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09817501
Núm. CAS: 941716-85-4
UN: 3261
ADR: 8,III