3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromothien-3-yl)methanol, (4-Bromothiophen-3-yl)methanol
OR12445-1G OR12445-250MG
APOSOR12445-1GEA 248 EUR
APOSOR12445-1G APOSOR12445-250MG
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formula: C₅H₅BrOS
MW: 193,062 g/mol
Pto. de fusión: 53…53,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01859831
Núm. CAS: 70260-05-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III