2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyrrolidin-2-yl)toluene, 2-(o-Tolyl)pyrrolidine
OR12510-1G OR12510-5G
APOSOR12510-1GEA 335 EUR
APOSOR12510-1G APOSOR12510-5G
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(2-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
MW: 161,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02663451
Núm. CAS: 129540-23-4