2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 161 EUR
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840008
Núm. CAS: 1184994-37-3