Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12541-1G OR12541-250MG OR12541-5G
APOSOR12541-1GEA 288 EUR
APOSOR12541-1G APOSOR12541-250MG APOSOR12541-5G
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl trans-4-phenylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862546
Núm. CAS: 156469-70-4