2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Dichloroquinoline-3-carbaldehyde, 2,6-Dichloro-3-formyl-1-azanaphthalene, 2,6-Dichloro-3-formylquinoline
OR12545-1G OR12545-250MG OR12545-5G
APOSOR12545-1GEA 317 EUR
APOSOR12545-1G APOSOR12545-250MG APOSOR12545-5G
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₅Cl₂NO
MW: 226,059 g/mol
Pto. de fusión: 191…192 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06202347
Núm. CAS: 73568-41-9