3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Chloro-3'-(chlorosulphonyl)diphenyl ether, 3-(4-Chlorophenoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
OR12560-100MG OR12560-250MG OR12560-1G
APOSOR12560-100MGEA 224 EUR
APOSOR12560-100MG APOSOR12560-250MG APOSOR12560-1G
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
MW: 303,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089485
Núm. CAS: 501697-55-8
UN: 1759
ADR: 8,III