3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Chlorosulphonyl)-4'-methyldiphenyl ether, 4-[3-(Chlorosulphonyl)phenoxy]toluene
OR12564-100MG OR12564-250MG
APOSOR12564-100MGEA 302 EUR
APOSOR12564-100MG APOSOR12564-250MG
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
3-(4-Methylphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₃S
MW: 282,743 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089489
Núm. CAS: 885950-86-7
UN: 3261
ADR: 8,III