4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Methyl-N-(4-pyridylmethyl)amine dihydrochloride, N-Methyl-1-(pyridin-4-yl)methylamine dihydrochloride
OR12591-1G OR12591-250MG
APOSOR12591-1GEA 172 EUR
APOSOR12591-1G APOSOR12591-250MG
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂·2ClH
MW: 195.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840113
Núm. CAS: 128739-16-2
UN: 3259
ADR: 8 III