N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12593-1G OR12593-5G OR12593-10G
APOSOR12593-1GEA 159 EUR
APOSOR12593-1G APOSOR12593-5G APOSOR12593-10G
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
N-Methyl-4-phenylbutylamine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445574
Núm. CAS: 148252-36-2