4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-[4-(Chlorosulphonyl)phenoxy]pyridine hydrochloride
OR12616-100MG
APOSOR12616-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR12616-100MG
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride 95%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzenesulphonyl chloride hydrochloride
Formula: C₁₁H₈ClNO₃S·ClH
MW: 306,165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862556
Núm. CAS: 1170110-04-9
UN: 3261
ADR: 8,III