3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one, 3-Ethanoyl-1-methyl-1H-pyrazole
OR12628-1G
OR12628-250MG
APOSOR12628-1GEA
464
EUR
APOSOR12628-1G
APOSOR12628-250MG
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Acetyl-1-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₆H₈N₂O MW: 124,141 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04968783 Núm. CAS: 137890-04-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...