4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12639-250MG
OR12639-5G
APOSOR12639-250MGEA
198
EUR
APOSOR12639-250MG
APOSOR12639-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine 95%
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formula:
C₆H₆BrNO₂S MW: 236,086 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14702650 Núm. CAS: 1209459-93-7 |