4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: [4-(2-Chlorophenyl)phenyl]methylamine hydrochloride
OR12640-1G OR12640-250MG OR12640-50MG
APOSOR12640-1GEA 464 EUR
APOSOR12640-1G APOSOR12640-250MG APOSOR12640-50MG
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
4-(2-Chlorophenyl)benzylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₂ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02089431
Núm. CAS: 518357-42-1