5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-1-(3-phenylisoxazol-5-yl)ethan-1-one
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 72.5 EUR
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Formula: C₁₁H₈BrNO₂
MW: 266,091 g/mol
Pto. de fusión: 109…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173898
Núm. CAS: 14731-14-7
UN: 3261
ADR: 8,III