2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12694-250MG OR12694-1G
APOSOR12694-250MGEA 509 EUR
APOSOR12694-250MG APOSOR12694-1G
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride 95%
2-Phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethylamine dihydrochloride
Formula: C₁₂H₁₈N₂·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445576
Núm. CAS: 31788-96-2