N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: β-Amino-N,N-dimethylphenethylamine
OR12706-1G OR12706-250MG
APOSOR12706-1GEA 126 EUR
APOSOR12706-1G APOSOR12706-250MG
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
N1,N1-Dimethyl-2-phenylethane-1,2-diamine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862528
Núm. CAS: 31788-88-2