2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12713-100MG OR12713-1G OR12713-250MG
APOSOR12713-100MGEA 105 EUR
APOSOR12713-100MG APOSOR12713-1G APOSOR12713-250MG
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine 95+%
2-(Morpholin-4-yl)-1-phenylethylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Pto. Ebullición: 130…134 °C (2 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862532
Núm. CAS: 38060-08-1
UN: 2735
ADR: 8,III