2-Phenylmorpholine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (Morpholin-2-yl)benzene hydrochloride
OR12786-1G OR12786-5G OR12786-10G
APOSOR12786-1GEA 143 EUR
APOSOR12786-1G APOSOR12786-5G APOSOR12786-10G
2-Phenylmorpholine hydrochloride
2-Phenylmorpholine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03869024
Núm. CAS: 23972-42-1