Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Phenylbenzenesulphonyl chloride, Biphenyl-2-sulphonyl chloride
OR12793-1G
APOSOR12793-1GEA 248 EUR
APOSOR12793-1G
Biphenyl-2-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-2-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,717 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02246591
Núm. CAS: 2688-90-6
UN: 3261
ADR: 8,III