2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12806-1G OR12806-250MG OR12806-5G
APOSOR12806-1GEA 282 EUR
APOSOR12806-1G APOSOR12806-250MG APOSOR12806-5G
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 98%
2-[(Piperidin-4-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840120
Núm. CAS: 313490-36-7