[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12859-1G OR12859-250MG
APOSOR12859-1GEA 0 EUR
APOSOR12859-1G APOSOR12859-250MG
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
[3-(4-Methoxyphenoxy)phenyl]methylamine hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840098
Núm. CAS: 154108-33-5