4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 198 EUR
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₉NO·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840137
Núm. CAS: 37581-27-4