4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR12880-250MG OR12880-500MG
APOSOR12880-250MGEA 209 EUR
APOSOR12880-250MG APOSOR12880-500MG
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
4-[(Piperidin-4-yl)methyl]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆N₂·2ClH
MW: 249,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840136
Núm. CAS: 1172465-66-5