2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Piperazin-2-yl)pyridine trihydrochloride
OR12885-250MG
OR12885-1G
APOSOR12885-250MGEA
429
EUR
APOSOR12885-250MG
APOSOR12885-1G
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
2-(Pyridin-3-yl)piperazine trihydrochloride
Formula:
C₉H₁₃N₃·3ClH MW: 272,602 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09702426 Núm. CAS: 1171887-03-8 |