4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyl piperidin-4-yl sulphone hydrochloride, 4-Benzenesulphonylpiperidine Hydrochloride
OR12886-1G OR12886-5G
APOSOR12886-1GEA 256 EUR
APOSOR12886-1G APOSOR12886-5G
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride 95+%
4-(Phenylsulphonyl)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅NO₂S·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840151
Núm. CAS: 1172500-91-2