2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(o-Tolyloxy)benzoic acid
OR12944-1G OR12944-5G
APOSOR12944-1GEA 505 EUR
APOSOR12944-1G APOSOR12944-5G
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(2-Methylphenoxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00439674
Núm. CAS: 6325-68-4