2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(p-Tolyloxy)benzoic acid, 4-(2-Carboxyphenoxy)toluene
OR12947-100MG
APOSOR12947-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR12947-100MG
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid 95%
2-(4-Methylphenoxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,243 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00439673
Núm. CAS: 21905-69-1