1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12977-100MG OR12977-250MG
APOSOR12977-100MGEA 0 EUR
APOSOR12977-100MG APOSOR12977-250MG
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
1-(2-Aminoethyl)-1H-imidazole dihydrobromide
Formula: C₅H₉N₃·2BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117725
Núm. CAS: 167298-66-0