Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12996-1G OR12996-250MG OR12996-5G
APOSOR12996-1GEA 301 EUR
APOSOR12996-1G APOSOR12996-250MG APOSOR12996-5G
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Formula: C₆H₁₁ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863880
Núm. CAS: 242459-85-4
UN: 1760
ADR: 8,III