Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [(Chlorosulphonyl)methyl]cyclohexane
OR12997-100MG OR12997-1G OR12997-250MG
APOSOR12997-100MGEA 0 EUR
APOSOR12997-100MG APOSOR12997-1G APOSOR12997-250MG
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Cyclohexylmethanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₁₃ClO₂S
Pto. Ebullición: 92…95 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03452748
Núm. CAS: 4352-30-1
UN: 3265
ADR: 8,III