4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-[(Pyridin-4-yl)oxy]piperidine dihydrochloride
OR13003-1G OR13003-250MG
APOSOR13003-1GEA 866 EUR
APOSOR13003-1G APOSOR13003-250MG
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride 95%
4-[(Piperidin-3-yl)oxy]pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₄N₂O·2ClH
MW: 251.153 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04117748
Núm. CAS: 1171481-61-0