1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13103-1G OR13103-5G
APOSOR13103-1GEA 132 EUR
APOSOR13103-1G APOSOR13103-5G
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
1,3,5-Tri(phenylethynyl)benzene
Formula: C₃₀H₁₈
Pto. de fusión: 141…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861404
Núm. CAS: 118688-56-5