4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13106-1G OR13106-250MG
APOSOR13106-1GEA 201 EUR
APOSOR13106-1G APOSOR13106-250MG
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
4-(2-Methoxycarbonylethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BO₄
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115640
Núm. CAS: 850568-44-4