N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13180-1G OR13180-250MG
APOSOR13180-1GEA 26.1 EUR
APOSOR13180-1G APOSOR13180-250MG
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
N-Methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
MW: 202,638 g/mol
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06407995
Núm. CAS: 19499-60-6