5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13182-1G OR13182-250MG
APOSOR13182-1GEA 357 EUR
APOSOR13182-1G APOSOR13182-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664420
Núm. CAS: 690631-98-2