8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Nitroquinolin-8-ol, 8-Hydroxy-6-nitro-1-azanaphthalene
OR13235-100MG OR13235-250MG
APOSOR13235-100MGEA 42.2 EUR
APOSOR13235-100MG APOSOR13235-250MG
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
8-Hydroxy-6-nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466084
Núm. CAS: 16727-28-9