3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13244-10G OR13244-1G OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA 348 EUR
APOSOR13244-10G APOSOR13244-1G APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871309
Núm. CAS: 102872-33-3