1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR13275-100MG OR13275-50MG
APOSOR13275-100MGEA 314 EUR
APOSOR13275-100MG APOSOR13275-50MG
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
1-(Chloroacetyl)piperidine-4-carboxamide
Formula: C₈H₁₃ClN₂O₂
MW: 204,654 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02237589
Núm. CAS: 375359-83-4